¿Quiere conectarse de nuevo?
Goat Anti-Mouse IgG/IgM Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Proveedor: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG/IgM
Reactivity: Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1,0 mg 1 mg IMMRIR2032
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG + IgM
Antigen name Immunoglobulin G And M
Reactivity Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Las medidas de concentración > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Cross adsorption Min x w/human IgG or serum proteins
Immunogen Mouse IgG + IgM
Purification Affinity purified using solid phaseMouse IgG + IgM
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Temperatura de almacenamiento 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Tested applications Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.