¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SRF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C1071]
Proveedor: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50ChImmunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: SRF (serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 11C1071
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µl 100 µl USBIS6560-03
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SRF
Antigen name Serum Response Factor
Reactivity Rat, Mouse, Human, Monkey, Pig
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 11C1071
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Purification purified
Form liquid
Storage buffer 10mMsodium HEPES, pH 7,5, 150mM sodium chloride, 100ug/ml BSA, less than 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.