¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-NCOA3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: AC3]
Proveedor: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: NCOA3 (nuclear receptor coactivator 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: AC3
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG USBIS6505-08G
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol NCOA3
Antigen name Nuclear receptor coactivator 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone AC3
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
Epitope C-terminal
Las medidas de concentración ~1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,4.
Storage temperature Cool
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.