¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SPG21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B11]
Proveedor: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPG21 (spastic paraplegia 21 (autosomal recessive, Mast syndrome))
Clonality: monoclonal
Clone: 2B11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG USBI133761
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SPG21
Antigen name spastic paraplegia 21 (autosomal recessive, Mast syndrome)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2B11
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
Amino acid number 211 to 307
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence PHKIRDIPVTIMDVFDQSALSTEAKEEMYKLYPNARRAHLKTGGNFPYLCRSAEVNLYVQIHLLQFHGTKYAAIDPSMVSAEELEVQKGSLGISQE
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR