¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SP2 Mouse Polyclonal Antibody
Proveedor: US Biological
Type: Primary
Antigen: SP2 (Sp2 transcription factor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG USBI133735
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SP2
Antigen name Sp2 transcription factor
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype IgG
Western blot Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence MAATAAVSPSDYLQPAASTTQDSQPSPLALLAATCSKIGPPAVEAAVTPPAPPQPTPRKLVPIKPAPLPLSPGKNSFGILSSKGNILQIQGSQLSASYPGGQLVFAIQNPTMINKGTRSNANIQYQAVPQIQASNSQTIQVQPNLTNQIQIIPGTNQAIITPSPSSHKPVPIKPAPIQKSSTTTTPVQSGANVVKLTGGGGNVTLTLPVNNLVNASDTGAPTQLLTASCQTGMLNSTRMFLFLAFINVL
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR