¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SOX15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C1]
Proveedor: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 3μg/ml
Type: Primary
Antigen: SOX15 (SRY (sex determining region Y)-box 15)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG USBI133717
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SOX15
Antigen name SRY (sex determining region Y)-box 15
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2C1
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence MALPGSSQDQAWSLEPPAATAAASSSSGPQEREGAGSPAAPGTLPLEKVKRPMNAFMVWSSAQRRQMAQQNPKMHNSEISKRLGAQWKLLDEDEKRPFVEEAKRLRARHLRDYPDYKYRPRRKAKSSGAGPSRCGQGRGNLASGGPLWGPGYATTQPSRGFGYRPPSYSTAYLPGSYGSSHCKLEAPSPCSLPQSDPRLQGELLPTYTHYLPPGSPTPYNPPLAGAPMPLTHL*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR