¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-FLAG Mouse monoclonal antibody unconjugated
Proveedor: MédiMabs
Type: Tag
Antigen: FLAG
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Tamaño Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µG 100 µg MEDMMM-0155
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Temperatura de almacenamiento Cool
Antigen symbol FLAG
Shipping temperature Ice
Host Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Isotype IgG1
Cross adsorption none
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.