¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-H2B (ubiquitinated) Mouse Monoclonal Antibody [clone: NRO3]
Proveedor: MédiMabs
Type: Primary
Antigen: H2B (Histone H2B)
Clonality: Monoclonal
Clone: NRO3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG MEDMMM-0029-P
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol H2B
Antigen name Histone H2B
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone NRO3
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Modification ubiquitinated
Cross adsorption none
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.