¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-WWC1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Proveedor: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: WWC1 (WW and C2 domain containing 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
200 µl 200 µl USBI043903-APC
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol WWC1
Antigen name WW and C2 domain containing 1
Reactivity Human
Conjugation APC (Allophycocyanin)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 289 to 327
Epitope N-terminal
Purification purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR