¿Quiere conectarse de nuevo?
Goat Anti-Mouse IgG F(ab')2 Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Proveedor: Rockland Immunochemicals
This product has been assayed against 1.0 µg of Mouse IgG in a standard capture ELISA using pNPP p-nitrophenyl phosphate code # NPP-10 as a substrate for 30 minutes at room temperature.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 mg 1 mg ROCK610-1504
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG F(ab')2
Antigen name IgG F(ab')2
Reactivity Mouse
Conjugation AP (Alkaline Phosphatase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Las medidas de concentración 0,76 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Mouse IgG F(ab')2 fragment
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Liquid (sterile filtered)
Storage buffer 0,05 M Tris Chloride, 0,15M Sodium Chloride, 0,001M Magnesium Chloride, 0,0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.