¿Quiere conectarse de nuevo?
Goat Anti-Mouse IgG/IgM (H+L) Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Proveedor: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
0 1 mg 1 mg ROCK610-102-115
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG/IgM (H+L)
Antigen name IgG/IgM (H+L)
Reactivity Mouse
Conjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype none
ImmunoFluorescence Yes
Las medidas de concentración 2,2 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Cross adsorption bovhorhum
Immunogen Mouse IgG and IgM whole molecules
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.