¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-CANX Goat Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with bovine, canine, porcine and rat based on sequence homology. This gene encodes a member of the calnexin family of molecular chaperones. The encoded protein is a calcium-binding, endoplasmic reticulum -associated protein that interacts transiently with newly synthesized N-linked glycoproteins, facilitating protein folding and assembly. It may also play a central role in the quality control of protein folding by retaining incorrectly folded protein subunits within the ER for degradation. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.
ELISA: 1-2 µg/ml, Immunohistochemistry: 3-6 µg/ml, Western Blot: 0.3-1 ug/ml
Type: Primary
Antigen: CANX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG PIEAPA519169 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol CANX
Antigen name Calnexin
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms IP90, FLJ26570, CANX, P90, CNX, major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, calnexin
Gene ID 12330, 821
Las medidas de concentración 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (SKTPELNLDQFHDKT) corresponding to the internal amino acids of CANX
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.