¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-RAPSN Goat Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: RAPSN (receptor-associated protein of the synapse)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 ug 100 µG PIEAPA519166 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol RAPSN
Antigen name Receptor-Associated Protein Of The Synapse
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms RAPSN, MGC3597, CMS1D, CMS1E, acetylcholine receptor-associated 43 kda protein, receptor-associated protein of the synapse, 43kD, rapsyn, 43 kD receptor-associated protein of the synapse, RNF205, 43 kda postsynaptic protein
Gene ID 5913
Las medidas de concentración 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (YQSNQTEKALQVWTK) corresponding to the N-terminus amino acids of RAPSN
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.