¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-NFATC2 Goat Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: NFATC2 (nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 ug 100 µG PIEAPA519164 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol NFATC2
Antigen name Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms NFAT transcription complex, NFATC2, preexisting nuclear factor of activated T-cells 2, KIAA0611, preexisting component, cytoplasmic 2, T cell transcription factor NFAT1, OTTHUMP00000031291, NFAT pre-existing subunit, nuclear factor of activated T-cells, NFAT1, calcineurin-dependent 2, NFATP, cytoplasmic
Gene ID 4773
Las medidas de concentración 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (QQFRTGLSSPDARYQ) corresponding to the internal amino acids of NFATC2
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.