¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-ITGAL Goat Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology. ITGAL encodes the integrin alpha L chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain to form the integrin lymphocyte function-associated antigen-1 , which is expressed on all leukocytes. LFA-1 plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 , and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunohistochemistry (Paraffin): 4-6µg/ml, Western Blot: 0.5-2µg/ml
Type: Primary
Antigen: ITGAL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG PIEAPA519161 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol ITGAL
Antigen name Integrin, alpha L
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms lymphocyte function-associated antigen 1 alpha polypeptide, antigen CD11A p180, integrin alpha-L, LFA-1A, CD11 antigen-like family member A, LFA-1 alpha
Gene ID 3683
Las medidas de concentración 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (YQVRIQPSIHDHN) corresponding to the internal amino acids of ITGAL
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.