¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SIRT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
PA1-16958 is specific for the ~37 kDa SIRT6 protein. A non-specific higher molecular weight band can be seen at ~61 kDa of equal or greater intensity than the mSIRT6 band. Sirtuins regulate epigenetic gene silencing. SIRT6 (Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6), a mouse Sir2 homolog, is a chromatin-associated nuclear ADP-ribosyltransferase protein. It appears to be involved in DNA repair and may also play a role in human ageing.
Type: Primary
Antigen: SIRT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116958 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SIRT6
Antigen name Sirtuin 6
Reactivity Mouse, Human, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Silent information regulator 2-like protein 6., Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6, SIR2-like protein 6
Gene ID 299638, 50721
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 250-334 of the murine SIRT6 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, tris phosphate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping