¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-LOX Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody is 92% homologous to chicken, zebrafish, and xenopus. Lysyl oxidase (LOX), a copper-containing amine oxidase, belongs to a heterogeneous family of enzymes that oxidize primary amine substrates to reactive aldehydes. It plays a vital role in the formation and repair of the extra cellular matrix. As well, LOX is a multifunctional enzyme having diverse biological functions such as developmental regulation, tumor suppression, cell motility and cellular senescence. The secreted form of LOX is responsible for the invasive properties of hypoxic human cancer cells. Thus, it is essential for hypoxia-induced metastasis and is a good therapeutic target for preventing and treating metastases.
Type: Primary
Antigen: LOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Bovine, Rat, Porcine
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µL 50 µl PIEAPA116955 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol LOX
Antigen name Lysyl oxidase
Reactivity Rat, Porcine, Bovine, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Protein-lysine 6-oxidase antibody, EC 1.4.3.13 antibody, Lysyl oxidase antibody.
Gene ID 16948, 24914, 100525278, 280841, 4015
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Cocktail of two synthetic peptides between amino acids 300-350 and amino acids 200-300 of the human LOX protein.
Purification Affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.