¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-HIF3A Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
PA1-16952 is specific for the ~68 kDa HIF-3 alpha protein. Because a band at ~71 kDa is also seen in hypoxic samples, it is important to run a negative control lysate as well. Suggested positive control: Cos7 CoCl2-treated lysate. Hypoxia-inducible factor (HIF) is one of the most important factors in the cellular response to hypoxia, transcriptionally activating genes encoding proteins that mediate adaptive responses to reduced oxygen availability. HIF is a heterodimer consisting of one of three subunits, HIF1 alpha, HIF2 alpha, or HIF3 alpha. HIF target genes play critical roles in metabolism, angiogenesis, cell proliferation and cell survival. HIF3 alpha protein is one of several alpha/beta-subunit heterodimeric transcription factors that regulate many adaptive responses to low oxygen tension (hypoxia). The alpha 3 subunit lacks the transactivation domain found in factors containing either the alpha 1 or alpha 2 subunits. HIF3 alpha may be a marker for tumor growth and angiogenesis.
Type: Primary
Antigen: HIF3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116952 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol HIF3A
Antigen name Hypoxia inducible Factor 3 alpha Subunit
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms PASD7, Hypoxia Inducible Factor 3 alpha, MOP7, Inhibitory PAS domain protein, IPAS
Gene ID 64344, 53417
Las medidas de concentración 24 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 250-350 of the human HIF-3 alpha protein. [Swiss-Prot# Q66K72]
Purification Protein G
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.