¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-CRYAB Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with rat, ovine, rabbit, monkey, hamster, bovine and porcine based on sequence homology. Crystallin AB (CryAB) is a developmentally regulated small heat shock protein known to protect cells from stress damage. It may also play an important role in the Golgi reorganization during cell division. CryAB is known to be associated with a number of neurodegenerative pathologies such as Alzheimer disease amd multiple sclerosis. As well, it has been found to be expressed in breast tumors of patients with shorter survival, suggesting that it may be a useful marker in identifying aggressive breast cancer.
Type: Primary
Antigen: CRYAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116951 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol CRYAB
Antigen name Crystallin Alpha B
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Alpha (B)-crystallin antibody, Heat-shock protein beta-5 antibod, Rosenthal fiber componet antibody, Alpha crystallin B chain antibody, CryAB antibody
Gene ID 1410
Las medidas de concentración 0.9 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-175 of the human Crystallin AB protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.