¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-TUBB Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for TUBB (transient overexpression lysate), Hela whole cell extract. Tubulin is the major building block of microtubules. This intracellular cylindrical filamentous structure is present in almost all eukaryotic cells. Microtubules function as structural and mobile elements in mitosis, intracellular transport, flagellar movement, and in the cytoskeleton. Antibodies against beta Tubulin are useful as loading controls for Western Blotting.
Type: Primary
Antigen: TUBB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Primates, Hamster, Human, Chicken, Bovine, Zebrafish, Xenopus laevis, Rat, Porcine, Canine
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116947 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol TUBB
Antigen name Tubulin beta
Reactivity Mouse, Hamster, Rat, Bovine, Dog, Primates, Porcine, Human, Xenopus laevis, Chicken, Zebrafish
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms M40 antibody, Tubulin beta polypeptide antibody.
Gene ID 100134983, 81027, 396254, 380418, 203068, 545486
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human Beta-Tubulin protein.
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.