¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with all mammals and a wide range of other species based on sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell lysate, MEF and HeLa lysates, MEF whole cell lysate0. In diploid eukaryotic cells, the chromatin fibers are about 20nM in diameter. They consist of two major components in equal amounts, DNA and basic proteins called histones. Histones are believed to be regularly arranged in the deep grove of the DNA helix. The recurring positive charges of the histones form electrostatic associations with the negatively charged phosphate groups of DNA making the DNA more stable and flexible. This allows for the supercoiling of the chromatin fibers.
Type: Primary
Antigen: H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116941 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol H3
Antigen name Histone H3
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms Histone 1, H3a, histone H3/a, HIST1H3A, Histone H3, Histone H3.1
Gene ID 8350, 360198
Las medidas de concentración 18 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-135 of the human Histone H3 protein.
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.