¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-LC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
The reaction with mouse LC3 is weaker than human. The immunogen for this antibody production has 100% sequence homology with rat and zebrafish, 92% with mouse, and 91% with bovine proteins. LC3, a mammalian homologue of Apg8, was originally identified as microtubule-associated protein 1 light chain 3. It is a component of both the MAP1A and MAP1B microtubule-binding domains and the heavy-chain independent regulation of LC3 expression might modify MAP1 microtubule-binding activity during development. However, LC3 is now thought to also be involved in autophagy. LC3-I is cytosolic and LC3-II is membrane bound and enriched in the autophagic vacuole fraction. LC3-II is the first mammalian protein identified that specifically associates with the autophagosome membranes.
Type: Primary
Antigen: LC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Primates, Canine, Bacteria, Bovine, Human, Rat, Porcine, Mouse, Zebrafish
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116930 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol LC3
Antigen name 1A/1B-light chain 3
Reactivity Bovine, Bacteria, Rat, Human, Porcine, Mouse, Zebrafish, Hamster, Dog, Primates
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms MAP1 light chain 3-like protein 2 a, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B MAP1A/MAP1B LC3 B antibody, MAP1A/b light chain 3 B antibody
Gene ID 81631, 322425, 408001, 67443, 64862, 100462754
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human LC3 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR