¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-IRE1A Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody does not detect monkey IRE1 alpha. Suggested positive control: Pancreatic islets and insulinoma cells. IRE1 acts as the sensor of unfolded proteins in the ER that initiates transmittance of the unfolded protein signal from the ER to the nucleus by splicing XBP1 mRNA converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator. It is a transmembrane protein that has both serine-threonine kinase and endoribonuclease activities. Null mutants are viable, but IRE1 is essential for viablility under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER.
Type: Primary
Antigen: IRE1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116928 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IRE1A
Antigen name IRE1 alpha
Reactivity Rat, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms IRE1p antibody, IRE1a antibody, Inositol-requiring protein 1 antibody, Ire1-alpha anti, Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1 antibody
Gene ID 498013, 78943, 2081
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 700-800 of the human IRE1 alpha protein.[Swiss-Prot#075460]
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.