¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-Nucleolin Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
Nucleolin is an abundant, 106 kDa nucleolar phosphoprotein. It is the major protein in actively dividing cells, whereas the degraded forms are relatively abundant in non-dividing cells. Stability of the nucleolin protein is cell proliferation-dependent. It plays a role in rDNA transcription, organization, and rRNA processing. It may alter DNA organization in response to cell cycle controls. It is also a good mammalian nucleolus marker.
Type: Primary
Antigen: Nucleolin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116919 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol Nucleolin
Antigen name Nucleolin
Reactivity Human, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms protein C23 antibody., nucl antibody
Gene ID 4691, 25135
Formato whole serum
Immunogen 15 residue peptide designed to C-terminus of the human Nucleolin protein
Form Liquid
Storage buffer whole serum, no preservative
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.