¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-Mitofilin Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: HeLa whole cell lysate, dog testis, antigen standard for IMMT (transient overexpression lysate). Mitochondria are the center of cellular energy production and essential metabolic reactions. As double membrane-bound organelles, mitochondria from different species, tissues, and metabolic states are highly polymorphic in nature, yet exhibit common structural features. The ultrastructural variations in mitochondrial architecture occur mainly due to the differences in the amount and shape of cristae. Abundant cristae are found in mitochondria from tissues where energy demand is high. Analysis of the human heart mitochondrial proteome shows that mitofilin is one of the most abundant mitochondrial proteins. It appears to play an important role in the maintenance of cristae morphology. Mitofilin was originally described as heart muscle protein (HMP) because of its high expression in the heart.
Type: Primary
Antigen: Mitofilin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human, Feline, Canine
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116918 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol Mitofilin
Antigen name Mitofilin
Reactivity Mouse, Rat, Dog, Feline, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Mitochondrial inner membrane protein antibody, p87/89 antibody, IMMT antibody., Proliferation-inducing gene 4 protein antibody
Gene ID 76614, 101087830, 10989, 475764, 312444
Formato whole serum
Immunogen Full length recombinant human Mitofilin protein.
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Temperatura de almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.