¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-JARID2 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
PA1-16916 is specific for the ~140 kDa Jumonji protein. Another band is seen >200 kDa and a faint band may be seen ~80 kDa. Jumonji is a nuclear protein that participates in the negative regulation of cell growth. It is required for neural tube formation and is essential for normal heart development and function. As well, it is a part of a group of proteins characterized by a novel structural motif, the JmjC domain, which is implicated in chromatin regulation through histone demethylation.
Type: Primary
Antigen: JARID2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit, Mouse
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116916 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol JARID2
Antigen name Jumonji
Reactivity Rabbit, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms JARD2 antibody, Jumonji/ARID domain-containing protein 2 antibody, JARID2 antibody., Jumonji protein antibody
Gene ID 16468, 3720
Las medidas de concentración 1.23 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between residues 1-100 of the human Jumonji protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.