¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
PA1-16914 is specific for the ~106 kDa (membrane form) ApoER2 protein. A larger ~130 kDa band may also be seen (glycosylated form). Suggested positive control: mouse brain membrane preparation. Apolipoprotein E receptor 2 (ApoER2) is an NMDA associated protein found in neurons. It participates in important functions from guiding neurons in the embryonic brain to regulating synaptic signaling. It is also involved in debilitating neurodegenerative diseases such as schizophrenia and Alzheimer's disease.
Type: Primary
Antigen: LRP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116914 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol LRP8
Antigen name Apolipoprotein E Receptor 2
Reactivity Human, Mouse, Bovine, Chicken
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Low-density lipoprotein receptor-related protein 8 antibody, Apolipoprotein E receptor 2 antibody.
Gene ID 396102, 16975, 407179, 7804
Las medidas de concentración 0.96 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between residues 800-900 of the human ApoER2 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.