¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-WNK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Suggested positive control: mouse kidney lysate or protein. WNK kinases play an important role in hypertension. WNK4 localizes to both tight junctions and to a segment of kidney involved in salt, potassium, and pH homeostasis, the distal nephron.
Type: Primary
Antigen: WNK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse, Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116878 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol WNK4
Antigen name WNK lysine deficient Protein kinase 4
Reactivity Human, Rat, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms 2010002J11Rik, RP23-281C18.8, Prkwnk4, Pha2b
Gene ID 65266, 69847, 287715
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to a region of human WNK4 between residues 200-300.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.