¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody reacts weakly with human samples. FOXP3 (a 381 amino acid protein) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators and is highly conserved across mammals. FOXP3 is essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene and a more specific marker of regulatory T cells than other T cells.
Type: Primary
Antigen: FOXP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116877 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol FOXP3
Antigen name Forkhead Box P3
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms XPID, Forkhead box P3, foxp3, IPEX, PIDX, AIID, SCURFIN, DIETER, JM2
Gene ID 50943, 20371
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the N-terminal residues 1-50 of human FOXP3.
Purification Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR