¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-PIMT Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
The nuclear receptor coactivators participate in the transcriptional activation of specific genes by nuclear receptors. Using a coactivator peroxisome proliferator-activated receptor-interacting protein (PRIP) as bait, a novel, protein has been identified, designated PRIP-interacting protein with methyltransferase domain (PIMT). It is expressed in heart, skeletal muscle, kidney, liver, and placenta and is a component of nuclear receptor signal transduction apparatus acting through PRIP.
Type: Primary
Antigen: PIMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG PIEAPA116870 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol PIMT
Antigen name Protein L-isoaspartyl methyltransferase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms NCOA6IP, PIPMT, Hepatocellular carcinoma associated antigen 137, HCA137, PRIP interacting protein, Nuclear receptor coactivator 6 interacting protein
Gene ID 96764
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Residues 839-853 of the C-terminus PIMT protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.