¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-PUMA Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
In Western blot, a band at ~16 kDa is seen, representing the beta form of PUMA. Reactivity against the alpha form of PUMA is unknown. Suggested positive control: HL-60 whole cell lysate, antigen standard for BBC3 (transient overexpression lysate). A novel gene PUMA (p53 upregulated modulator of apoptosis) is a target for activation by the p53 tumor-suppressor gene. p53 functions as a transcriptional activator, and influences p53-inducible genes that play a role in the induction of apoptosis in response to p53. Antisense inhibition of PUMA expression reduced the apoptotic response to p53, and PUMA is likely to play a role in mediating p53-induced cell death through the cytochrome c/Apaf-1-dependent pathway.
Type: Primary
Antigen: PUMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116861 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol PUMA
Antigen name p53 Upregulated Modulator of Apoptosis
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms JFY-1, Bcl-2 binding component 3, p53 Upregulated Modulator of Apoptosis
Gene ID 27113
Las medidas de concentración 5.65 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to a region within the C-terminus of the human PUMA protein sequence (between residues 150-193).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.