¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-ARC Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for NOL3 (transient overexpression lysate). Nop30 (nucleolar protein of 30 kDa) is predominantly expressed in muscle and is present in the nucleoplasm and concentrated in nucleoli. The predominant nucleolar localization of Nop30 points to a potential role in RNA processing in muscle nucleoli. A CARD domain containing protein, designated ARC for apoptosis repressor with CARD is related to Nop30 with a different carboxyl terminus.
Type: Primary
Antigen: ARC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG PIEAPA116860 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol ARC
Antigen name Nucleolar protein of 30 kDa
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms Nucleolar protein 3, Nop30, NOL3, Nop 30, Nucleolar protein of 30 kDa, Myp, Apoptosis repressor with CARD, Muscle-enriched cytoplasmic protein
Gene ID 8996
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to residues 125-141 (PELQTLTRPGALRAPRR) of the human Nop30 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.