¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-NUMB Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
The target sequence has 90% sequence homology with rat. Numb is an evolutionarily conserved membrane-associated protein. It exists in four isoforms that differ in two functional domains: a phosphotyrosine-binding (PTB) domain and a proline-rich region (PRR). It plays a role in the control of cell fate decisions during development and antagonizes the actions of Notch. Numb proteins appear to control the self-renewal of all neural progenitor cells and could possibly play similar roles in stem-cell maintenance in other tissues.
Type: Primary
Antigen: NUMB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Chicken, Mouse
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116831 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol NUMB
Antigen name Protein numb homolog
Reactivity Human, Chicken, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Protein S171
Gene ID 8650, 18222, 395639
Las medidas de concentración 3.5 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to a C-terminal region of the murine numb protein sequence (between residues 600-653).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.