¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-NPC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
By Western blot, PA1-16817 detects heterogeneously glycosylated NPC1 protein with prominent bands at ~170 and ~220 kDa. Suggested positive control: human fibroblast cell lysate. Niemann-Pick type C1 (NPC1) is a member of a family of genes encoding membrane-bound proteins containing putative sterol sensing domains. NPC1 protein regulates cholesterol transport from late endosomes-lysosomes to other intracellular compartments. NPC1 overexpression increases the rate of trafficking of low density lipoprotein cholesterol to the endoplasmic reticulum and the rate of delivery of endosomal cholesterol to the plasma membrane. NPC disease is an inherited neurovisceral lipid storage disorder of unesterified cholesterol accumulation in lysosomes. It is characterized by progressive neural and liver degeneration, resulting from inactivating mutations in NPC1, in most cases.
Type: Primary
Antigen: NPC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Human, Primates, Mouse, Porcine, Rat
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116817 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol NPC1
Antigen name Niemann-Pick disease type C1
Reactivity Hamster, Rat, Human, Primates, Porcine, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms FLJ98532, NPC
Gene ID 18145, 4864, 397591, 100689424
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to the C-terminal region of human NPC1.
Purification Affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.1% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.