¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody shares 95% sequence homology with rat. CD36 is a cell surface class B scavenger receptor. CD36 is preferentially found within lipid rafts, which facilitates its association with receptors, signalling and adapter molecules. CD36 binds to collagen, thrombospondin, anionic phospholipids and oxidized LDL. May function as a cell adhesion molecule. Directly mediates cyto adherence of Plasmodium falciparum parasitized erythrocytes. Binds long chain fatty acids and may function in the transport and/or as a regulator of fatty acid transport.
Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Bovine, Primates, Porcine, Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116813 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol CD36
Antigen name CD36 molecule
Reactivity Human, Rat, Bovine, Porcine, Primates, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Scarb3, fatty acid translocase, platelet glycoprotein 4, PAS IV, GPIIIB, PAS-4, GPIV, platelet glycoprotein IV, glycoprotein IIIb, FAT
Gene ID 12491, 948, 281052
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corressponding to a region of human CD36 between residues 100-200.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura de almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.