¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-ChREBP Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
ChREBP is a transcription factor involved in activating genes that encode enzymes of fatty acid biosynthesis in liver and adipose. This protein may have relevance to lipid metabolism, obesity, and type II diabetes.
Type: Primary
Antigen: ChREBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116806 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol ChREBP
Antigen name Carbohydrate-responsive element-binding protein
Reactivity Rat, Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms WS-bHLH, MIO, WBSCR14, Williams Beuren Syndrome Chromosome Region 14, MONDOB
Gene ID 171078, 58805, 51085
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 800-852 of human ChREBP.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.