¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SR-BI Goat Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: mouse liver lysate or protein. High density lipoproteins (HDLs) play a critical role in cholesterol metabolism and their plasma concentrations are inversely correlated with risk for atherosclerosis. The SR-BI binds HDLs and mediates selective uptake of HDL cholesteryl ester. SR-BI binds HDL with high affinity, is expressed primarily in liver and nonplacental steroidgenic tissues, and mediates selective cholesterol uptake by a distinct mechanism. In mice, it seems that SR-BI plays a key role in determining the levels of plasma lipoprotein cholesterol and the accumulation of cholesterol stores in the adrenal gland.
Type: Primary
Antigen: SR-BI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Hamster, Mouse, Mink, Rat, Rodent
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116803 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SR-BI
Antigen name Scavenger receptor class B, member 1
Reactivity Rat, Rodent, Mink, Hamster, Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms SCARB1, Scavenger Receptor-B1, SR-B1, Scavenger Receptor-BI, SR-BI
Gene ID 25073, 949, 20778
Las medidas de concentración 3 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 400-509 of mouse SR-BI.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.