¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-NPC1L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
The target sequence has 93% sequence homology with human. Dietary consumption and intestinal cholesterol absorption contribute to plasma cholesterol levels, which factor into the risk of coronary heart disease. Niemann-Pick type C1 Like 1 protein (NPC1L1 or NPC3) is enriched in the small intestine and is found in the brush border membrane of enterocytes. It plays a critical role in absorption of intestinal cholesterol.
Type: Primary
Antigen: NPC1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Porcine, Rat
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116800 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol NPC1L1
Antigen name Niemann-Pick C1-Like 1
Reactivity Porcine, Rat, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Niemann-Pick type C1 Like 1 Protein, NPC3, BC 400-127, NPC1L1, Niemann-Pick C3
Gene ID 432367, 237636, 29881
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to an internal region of rat NPC1L1(between residues 1000-1100).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.