¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-ABCG8 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse samples and is not recommended for IHC applications. ATP-binding cassette (ABC) transporter genes are involved in the regulation of the amount of dietary cholesterol retained in the body. ABCG8, expressed at high levels in the liver and intestine, normally cooperates with ABCG5 to limit intestinal absorption and promote biliary excretion of sterols. The mutated form of this transporter can lead to sterol accumulation and atherosclerosis or sitosterolemia, a rare autosomal recessive disorder, characterized by hyperabsorption of sterols and the inability to excrete sterols into bile.
Type: Primary
Antigen: ABCG8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116792 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol ABCG8
Antigen name ATP Binding Cassette, sub-family G, member 8
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms GBD4, STSL, MGC142217
Gene ID 64241
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide from the N-terminal region of human ABCG8 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.1% sodium azide
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.