¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
ABCA1 is known to aggregate. DO NOT BOIL SAMPLES. Mutations in the ABCA1 gene (ATP-binding cassette transporter 1) have been reported in Tangier disease (TD). TD is an autosomal recessive disorder characterized by an absence of plasma HDL, cholesterol ester depositing in the reticulo-endothelial system and deviations in cellular lipid trafficking. ABCA1 mediates the apo-A1 associated export of cholesterol and phospholipids from the cell. It is expressed on the plasma membrane and the Golgi complex, and is regulated by cholesterol flux. Regulation of the cholesterol flux between HDL and macrophages is competitive between ABCA1 and SR-BI.
Type: Primary
Antigen: ABCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Canine, Chicken, Human, Mustelid, Rat, Porcine, Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116789 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol ABCA1
Antigen name ATP Binding Cassette, sub-family A, member 1
Reactivity Mouse, Rat, Porcine, Mustelid, Human, Dog, Hamster, Chicken
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms ABC 1, ABC1, CERP, Cholesterol Efflux Regulatory Protein, ATP-binding Cassette Transporter 1, ATP-binding Cassette 1, ABC-1, ABC Transporter 1
Gene ID 313210, 19, 11303
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Partial peptide sequence corresponding to a sequence between residues 1100-1300 of human ABCA1.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.