¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-LRRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
The target sequence has 87% sequence homology with rat. LRRK2 is a 286 kDa protein belonging to the ROCO family. It is a multifunction protein involved in Parkinson's disease.
Type: Primary
Antigen: LRRK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, C. elegans, Bovine, Mouse
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116770 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol LRRK2
Antigen name Leucine-rich Repeat kinase 2
Reactivity Mouse, C. elegans, Human, Bovine
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Dardarin, LRRK 2, LRRK-2, BC 300-268, ROCO2, PARK8
Gene ID 66725, 535652, 120892
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 2500-2527 of human LRRK2.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, tris phosphate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de almacenamiento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.