¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-MAP2 Chicken Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
In Western blot bands can be seen at approximately 280 kDa, representing MAP2a and MAP2b. Bands may also be seen at approximately 70 kDa, representing MAP2c. MAP2 is the major microtubule associated protein of brain tissue. There are three forms of MAP2; two are similarily sized with apparent molecular weights of 280 kDa (MAP2a and MAP2b) and the third with a lower molecular weight of 70 kDa (MAP2c). In the newborn rat brain, MAP2b and MAP2c are present, while MAP2a is absent. Between postnatal days 10 and 20, MAP2a appears. At the same time, the level of MAP2c drops by 10-fold.
Type: Primary
Antigen: MAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Rat, Mouse, Human, Bovine
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µL 50 µl PIEAPA116751 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol MAP2
Antigen name Microtubule-associated protein 2
Reactivity Human, Bovine, Rat, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Chicken
Isotype IgY
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms DKFZp686I2148, MAP2B, MAP2C, MAP2A
Gene ID 4133, 17756, 281294, 25595
Immunogen Purified MAP2 isolated from bovine brain
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 5mM sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.