¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-Laminin Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
The antibody functionally inhibits Laminin in mouse and rat. It binds to Laminin and inhibits most, if not all, of its cell adhesion and growth promotive properties. Immunostaining is enhanced by antigen retrieval with pepsin, especially paraffin tissue.Suggested positive control: basement membranes (blood vessels of any tissue, tumors, nerve). Laminin antibodies are widely used to label blood vessels and basement membranes.
Type: Primary
Antigen: Laminin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit, Rat, Ovine, Mouse, Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116730 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol Laminin
Antigen name Laminin
Reactivity Ovine, Rabbit, Rat, Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms AA408497, Lama
Gene ID 16772, 284217, 101102692, 316758
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen Laminin isolated from mouse EHS tumor.
Purification IgG fraction
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20°C or -80°C if preferred
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.