¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-TACR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
The target sequence has 94% sequence homology with guinea pig. Suggested positive control: antigen standard for TACR1 (transient overexpression lysate), SF9 whole cell membrane extracts. The tachykinins belong to an evolutionary conserved family of peptide neurotransmitters that share the c-terminal sequence Phe-X-Gly-Leu-Met-NH2 and have an established role in neurotransmission. The mammalian tachykinins include substance P, neurokinin A (NKA) and neurokinin B (NKB) which exert their effects by binding to specific receptors. Tachykinin peptides are important in the mediation of many physiological and pathological processes including inflammation, pain, migraine headache and allergy induced asthma. Three tachykinin receptor types have been characterized, NK-1, NK-2 and NK-3 which have preferential affinities for SP, NKA and NKB respectively. All three receptors share a high degree of sequence homology, have seven transmembrane spanning domains and similar signal transduction mechanisms (e.g. G-protein coupled activation of phospholipase C).
Type: Primary
Antigen: TACR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116715 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol TACR1
Antigen name Substance P Receptor
Reactivity Mouse, Rat, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms TAC1R, SPR, TACR1, NK1R, NK1 receptor, Substance P receptor, Tachykinin receptor 1
Gene ID 21336, 24807, 6869
Las medidas de concentración 1 mg/ml
Immunogen A peptide derived from the N-terminus of human NK-1 sequence conjugated to KLH.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura de almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR