¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-TSKS Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Thermo Scientific
A novel putative serine/threonine kinase substrate gene (TSKS, for testis-specific kinase substrate) is likely the human homolog of the mouse testis-specific serine kinase substrate gene. TSKS exhibits high levels of expression exclusively in human testicular tissue. The expression of TSKS is downregulated in cancerous testicular tissue, in comparison to adjacent normal tissue. These observations suggest a role of TSKS in testicular physiology, most probably in the process of spermatogenesis or spermiogenesis.
Type: Primary
Antigen: TSKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µL 100 µl PIEAPA116660 Blocked
Blocked Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol TSKS
Antigen name Testis specic kinase substrate
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms TSKS1, STK22S1, TSSKS
Gene ID 60385
Formato whole serum
Immunogen Residues 577-592 of the human TSKS protein
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.