¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-Adenosyl Homocysteine Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4499]
Proveedor: Abcam
Type: Primary
Antigen: Adenosyl Homocysteine
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4499
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity:
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µl 100 µl ABCAAB111903-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen name Adenosyl Homocysteine
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone EPR4499
Host Rabbit
Isotype IgG1
ELISA Yes
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.