¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Anti-Mitochondrial Ferritin Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Proveedor: Abcam
Type: Primary
Antigen: Mitochondrial Ferritin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µl 50 µl ABCAAB111888-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Antigen name Mitochondrial Ferritin
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.