¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor 2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: B8E5]

Proveedor: Abcam
Type: Primary
Antigen: Muscarinic Acetylcholine Receptor 2
Clonality: monoclonal
Clone: B8E5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Guinea pig, Human, Mouse, Rat



Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG ABCAAB90805-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Antigen symbol CHRM2
Antigen name Cholinergic receptor, muscarinic 2
Reactivity Rat, Guinea Pig, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone B8E5
Host Mouse
Isotype IgG2a
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.