¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Anti-VCAN Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0600-7D41]

Proveedor: Abcam
Type: Primary
Antigen: VCAN (versican)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0600-7D41
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity:



 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG ABCAAB89934-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Antigen symbol VCAN
Antigen name Versican
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0600-7D41
Host Mouse
Isotype IgG2
Western blot Yes
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.