¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Anti-IL10RB Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0360-8R24]

Proveedor: Abcam
Type: Primary
Antigen: IL10RB (interleukin 10 receptor, beta)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0360-8R24
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG ABCAAB89884-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Antigen symbol IL10RB
Antigen name Interleukin 10 Receptor beta
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0360-8R24
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Neutralisation Yes
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
 

Una imagen y un compromiso renovados

Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.

MÁS INFORMACIÓN COMPRAR